Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runda bärnstensfärgade glasflaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15292190
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1000 mL
Nivå:
Bearbetas
Obearbetad
Obehandlad
Stängningsstorlek:
22-400 mm
28-400 mm
33-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15292190 500 mL Bearbetas 28-400 mm Paket med 12
16150611 125 mL Obearbetad 22-400 mm -
15256798 1000 mL Obehandlad 33-430 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15292190 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2490500
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa runda, smala, bärnstensfärgade glasburkar med förslutning för insamling av vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs.
Designad för att samla in vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs. Thermo Scientific™ Boston Round Narrow-Mouth bärnstensfärgade glasflaskor är tillgängliga Certifierade för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Amber Typ III soda-lime glasflaska; rekommenderas för ljuskänsliga prover
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 125 till 1000 ml
  • Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner hos certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB
Färg Bärnsten
Beskrivning Amber glas Boston runda
Diameter (engelska) Inre 0,75 tum
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.9 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning B167-2800BL
Stängningsfärg Vitt
Nivå Bearbetas
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 16,7 oz.
Volym (metrisk) Brätt 493 mL
Mun Smal
Höjd (metrisk) 168 mm
Höjd (engelska) 6,61 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Stängd lock
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade flaskor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel och PCB:s analys; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Produkttyp Provflaska