Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runda bärnstensfärgade glasflaskor med smal mun med förslutning
Beskrivning
Designad för att samla in vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs. Thermo Scientific™ Boston Round Narrow-Mouth bärnstensfärgade glasflaskor är tillgängliga Certifierade för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Amber Typ III soda-lime glasflaska; rekommenderas för ljuskänsliga prover
- PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
- Storlekarna sträcker sig från 125 till 1000 ml
- Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner hos certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Certifieringsparametrar | Hold (Håll) |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Amber glas Boston runda |
| Diameter (engelska) Inre | 0,56 tum. |
| Diameter (engelska) | 1,88 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.4 cm |
| Material | Glas (typ 3) |
| nr per ärende | 12 |
| Visa mer |