Läs mer
Thermo Scientific™ Boston runda bärnstensfärgade kannor med smal mun med stängning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15523830
Kapacitet (metrisk):
2360 mL
4000 mL
Nivå:
Bearbetas
Certified
Obearbetad
nr per ärende:
4
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15523830
Brand: Thermo Scientific™ 1454000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med dessa bärnstensfärgade smala kannor med förslutning.
Samla vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs med Thermo Scientific™ Boston runda bärnstensfärgade glaskannor med smal mun. Designade för att samla in vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd krävs, dessa kannor är tillgängliga Certifierade för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade kannorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade rengjorda och klara för ditt eget rengöringsförfarande.
  • Amber Typ III soda-lime glaskanna; rekommenderas för ljuskänsliga prover
  • PTFE-fodrad vit polypropen stängd topplock
  • Välj mellan 2360mL eller 4L
  • Förslutningar monterade på behållare
Certifierade kannor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje kanna individuellt streckkodad med lotnummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade kannor bearbetas på samma sätt som certifierade kannor och kommer med alla funktioner hos certifierade kannor, men kannor är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade kannor är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 128 oz., 4000 ml
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Kapacitet (engelska) 128 oz.
Certifieringsparametrar Hold (Håll)
Färg Bärnsten
Beskrivning Bärnstenskanna i glas
Diameter (engelska) Inre 1 tum
Diameter (engelska) 6,22 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.5 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 4
Ersättningsförslutning B167-3830BL
Stängningsfärg Vitt
Nivå Obearbetad
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 145 oz.
Volym (metrisk) Brätt 4290 mL
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Mun Smal
Höjd (metrisk) 341 mm
Produkttyp Kanna
Höjd (engelska) 13,42 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 158 mm
Förslutningstyp Stängd lock