Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runda glasflaskor med smal mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12700318
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
950 mL
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Stängningsstorlek:
22-400 mm
24-414 mm
33-400 mm
Produktkod. 12700318
Brand: Thermo Scientific™ 3291000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna genomskinliga glasflaska med smal mun för att samla vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd inte krävs.
Välj detta Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston rund glasflaska med smal mun för insamling av vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd inte krävs. Flaskor finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Klar typ III soda-lime glasflaska
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 125mL till 1000mL
  • Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 950 ml
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB, metaller
Färg Klart
Beskrivning Klart glas Boston runda
Diameter (engelska) Inre 0,88 tum.
Diameter (engelska) 3,66 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.2 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning B167-3300BL
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 33 oz.
Volym (metrisk) Brätt 975 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade flaskor uppfyller eller överträffar EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalys; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem. Analyscertifikat (CofA) ingår.
Mun Smal
Höjd (metrisk) 286 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 11,25 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 93 mm
Förslutningstyp Stängd lock