Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runda glasflaskor med smal mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16386575
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
950 mL
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Stängningsstorlek:
22-400 mm
24-414 mm
33-400 mm
Produktkod. 16386575
Brand: Thermo Scientific™ 2290250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna genomskinliga glasflaska med smal mun för att samla vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd inte krävs.
Välj detta Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston rund glasflaska med smal mun för insamling av vattenprover för en mängd olika organiska och oorganiska målanalyter där ljusskydd inte krävs. Flaskor finns tillgängliga Certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser, Bearbetade på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller Obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Klar typ III soda-lime glasflaska
  • PTFE-fodrad vit polypropen lock med sluten topp
  • Storlekarna sträcker sig från 125mL till 1000mL
  • Förslutningar monterade på flaskor
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metallanalyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att förhindra brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; överpackning krävs för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Certifieringsparametrar Semi-VOA, bekämpningsmedel, PCB
Färg Klart
Beskrivning Klart glas Boston runda
Diameter (engelska) Inre 0,63 tum.
Diameter (engelska) 2,36 tum
Diameter (metrisk) Inre 1.6 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning B267-2414UBB
Stängningsfärg Vitt
Nivå Bearbetas
Liner material PTFE
Volym (engelska) Brim 8,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 250 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade flaskor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för halvflyktiga organiska ämnen, bekämpningsmedel och PCB:s analys; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Mun Smal
Höjd (metrisk) 136 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Höjd (engelska) 5,35 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24-414 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Stängd lock