Läs mer
Karl Hecht™ Flaska för Cederolja
Produktkod. 10445041
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10445041 40 mL
1 options
Produktkod. 10445041 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.70 SEK
    368.54 SEK / Paket med 1
    Save 45.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Ett tillbehör för användning med mikroskopi och färgningsapplikationer.
  • Med utbytbar inslipad bärnstenspipett
  • Klart glas, plastlock och glasstav
  • Kapacitet på ca. 40 ml
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Mikroskopi och färgning
Inkluderar Inslipad bärnstenspipett, glasstav
Höjd (metrisk) med stängning 100 mm
Material Glas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 60 mm
Stängningsmaterial Plast
Diameter (metrisk) 54 mm
Produkttyp Cederoljeflaska