Läs mer
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 1L flaska
Produktkod. 10653802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10653802 1 L Paket med 4
1 options
Produktkod. 10653802 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer FB51441
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Testad och certifierad för att uppfylla FN:s standarder för säker transport av farligt material
  • Levereras med manipuleringssäkert polypropenlock
  • Färg: Klar
  • Winchester mönster
  • Ej godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Material HDPE
Kvantitet 4
Bredd (metrisk) 100
Mun Bred
Höjd (metrisk) 210 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Saneringsuppenbart
Certifikat och efterlevnad Testad och certifierad för att uppfylla FN:s standarder för säker transport av farligt material