Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner
Lämplig för all rutinanalys. Trajan Scientific and Medical BP1 GC kapillärkolonner är industristandardiserade icke-polära faskolonner.
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 054810
13442.36 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Klassisk tvärbunden dimetylpolysiloxanteknologi
- Låg blödning
- Icke-polär
- Idealisk för analyser som kolväten, aromater, bekämpningsmedel och aminer
Specifikationer
0.32 mm | |
Kolväteanalys, Aromatisk analys, Bekämpningsmedelsanalys, Fenoler, Herbicidanalys, Aminer | |
1μ m | |
100 % dimetylpolysiloxan |
BP1 GC-kolumn | |
-60 °C till +340/360 °C | |
60 m | |
BP1 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner > Längd: 60m; Dia.: 0,32 mm; Tjocklek: 1 μm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering