Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner
Lämplig för all rutinanalys. Trajan Scientific and Medical BP1 GC kapillärkolonner är industristandardiserade icke-polära faskolonner.
4680.00 SEK - 14785.00 SEK
Specifikationer
Typ BP1 GC-kolumn
Material 100 % dimetylpolysiloxan
Förpackningsmaterial BP1
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Filmtjocklek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Filmtjocklek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15258633
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054068
30 m 0.32 mm 0,5μ m
8620.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
15298623
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054043
15 m 0.25 mm 0,25μ m
4680.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
15228643
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054095
25 m 0.53 mm 5μ m
9540.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
15228633
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054054
50 m 0.22 mm 1μ m
14000.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
15228713
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054810
60 m 0.32 mm 1μ m
14785.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
12664945
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054813
30 m 0.32 mm 1μ m
8380.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
15218643
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054092
30 m 0.53 mm 0,5μ m
9540.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
15288623
Visa dokument
Trajan Scientific and Medical™
054039
15 m 0.25 mm 0,1μ m
4680.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Klassisk tvärbunden dimetylpolysiloxanteknologi
  • Låg blödning
  • Icke-polär
  • Idealisk för analyser som kolväten, aromater, bekämpningsmedel och aminer
Specifikationer
Specifikationer
BP1 GC-kolumn
100 % dimetylpolysiloxan
BP1
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner