Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner
Lämplig för all rutinanalys. Trajan Scientific and Medical BP1 GC kapillärkolonner är industristandardiserade icke-polära faskolonner.
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 054039
4254.57 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Klassisk tvärbunden dimetylpolysiloxanteknologi
- Låg blödning
- Icke-polär
- Idealisk för analyser som kolväten, aromater, bekämpningsmedel och aminer
Specifikationer
0.25 mm | |
Aminanalys, Aromatisk analys, Bekämpningsmedelsanalys, Fenoler, Herbicidanalys, Aminer | |
0,1μ m | |
100 % dimetylpolysiloxan |
BP1 GC-kolumn | |
-60 °C till +340/360 °C | |
15 m | |
BP1 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner > Längd: 15m; Dia.: 0,25 mm; Tjocklek: 0,1 μm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering