Läs mer
Brady™ BBP™ BradyGlo Högintensiv fotoluminescerande tejp
Fosforescerande för glöd-i-mörker-identifiering upp till 10 timmar
Brand: Brady™ 117924
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Designad för riktnings- och evakueringsmarkering
- Idealisk för att markera nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag och kontroller av vital utrustning
- Material: Fosforescerande polyester
- Färg: Grön
- Längd: 15,24 m (50 fot) per rulle
Uppfyllande
Uppfyller kraven för inomhusbruk som specificeras i RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26.
Specifikationer
| RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26 | |
| Tryckkänslig, Aggressiv | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| För riktnings-, evakueringsmarkering, markering av nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag, kontroller av vital utrustning | |
| 95 Gardner-enheter | |
| 2 år | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C till +60 °C | |
| 0.246 mm | |
| 50 ft. | |
| 4 tum | |
| B30C-4000-526 |
| BradyGlo Fotoluminescerande tejp för BBP3x-skrivare | |
| Klart | |
| Tejpa | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 till 140 °F | |
| 0,0097 tum. | |
| 15 meter x 10 cm. (15,24 m x 10,16 cm) | |
| 15.24 m | |
| 10.16 cm |