Läs mer
Brady™ BBP™ BradyGlo Högintensiv fotoluminescerande tejp
Fosforescerande för glöd-i-mörker-identifiering upp till 10 timmar
3310.00 SEK - 8260.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26 |
|---|---|
| Färg | Klart |
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | För riktnings-, evakueringsmarkering, markering av nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag, kontroller av vital utrustning |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Produktkod | Brand | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11736385
|
Brady™
117924 |
4 tum |
8260.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 18-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11746385
|
Brady™
117926 |
2,25 tum. |
5290.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 18-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11756385
|
Brady™
117928 |
1,125 tum |
3310.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 16-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Designad för riktnings- och evakueringsmarkering
- Idealisk för att markera nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag och kontroller av vital utrustning
- Material: Fosforescerande polyester
- Färg: Grön
- Längd: 15,24 m (50 fot) per rulle
Uppfyllande
Uppfyller kraven för inomhusbruk som specificeras i RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26.
Specifikationer
| RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26 | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 2 år | |
| -40 till 140 °F | |
| 0,0097 tum. | |
| 15.24 m |
| Klart | |
| För riktnings-, evakueringsmarkering, markering av nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag, kontroller av vital utrustning | |
| 95 Gardner-enheter | |
| 1 rulle | |
| -40 °C till +60 °C | |
| 50 ft. |