Läs mer
Brady™ BBP™ BradyGlo Högintensiv fotoluminescerande tejp
Fosforescerande för glöd-i-mörker-identifiering upp till 10 timmar
Brand:  Brady™ 117926
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11746385
  • 5290.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 18-11-2026
Beskrivning
  • Designad för riktnings- och evakueringsmarkering
  • Idealisk för att markera nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag och kontroller av vital utrustning
  • Material: Fosforescerande polyester
  • Färg: Grön
  • Längd: 15,24 m (50 fot) per rulle
Uppfyllande
Uppfyller kraven för inomhusbruk som specificeras i RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26.
Specifikationer
Specifikationer
RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26
Tryckkänslig, Aggressiv
Glans
Polyester
Label Tape
För riktnings-, evakueringsmarkering, markering av nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag, kontroller av vital utrustning
95 Gardner-enheter
2 år
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +60 °C
0.246 mm
50 ft.
2,25 tum.
B30C-2250-526
BradyGlo Fotoluminescerande tejp för BBP3x-skrivare
Klart
Tejpa
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
-40 till 140 °F
0,0097 tum.
15 meter x 6,8 cm. (15,24 m x 5,72 cm)
15.24 m
5.72 cm