Läs mer
Brady™ BBP™ BradyGlo Högintensiv fotoluminescerande tejp
Fosforescerande för glöd-i-mörker-identifiering upp till 10 timmar
Brand:  Brady™ 117928
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11756385
  • 3310.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 16-12-2026
Beskrivning
  • Designad för riktnings- och evakueringsmarkering
  • Idealisk för att markera nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag och kontroller av vital utrustning
  • Material: Fosforescerande polyester
  • Färg: Grön
  • Längd: 15,24 m (50 fot) per rulle
Uppfyllande
Uppfyller kraven för inomhusbruk som specificeras i RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26.
Specifikationer
Specifikationer
RS 6-1 och 6-1A i New York Local Law 26
Klart
Tejpa
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
2 år
-40 till 140 °F
0,0097 tum.
50 ft.
1,125 tum
B30C-1125-526
Tryckkänslig, Aggressiv
Gloss
Polyester
Label Tape
För riktnings-, evakueringsmarkering, markering av nödavstängningar, brandsläckare, larmdrag, kontroller av vital utrustning
95 Gardner-enheter
1 rulle
-40 °C till +60 °C
15 meter x 1,125 tum (15,24 m x 2,86 cm)
15.24 m
2.86 cm