Läs mer
Brady™ BBP™ Högpresterande polyestertejp
BBP™ Högpresterande polyestertejp (B-569) har låg halogenidhalt och är designad för märkning av rostfria rör, särskilt i tuffa miljöer.
Brand: Brady™ 117943
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Slitstarka, ultrasläta polyesteretiketter med permanent tryckkänslig akryllim
- Utomhuskvalitet polyestertejp kan termotransfertryckas
- Tål milda kemikalier, olja och vatten
- Gör det möjligt för skrivare med XY-skärare att klippa anpassade former eller flera etiketter ur en enda kontinuerlig rulle
Specifikationer
| Högpresterande polyestertejp för BBP3x-skrivare | |
| Klart | |
| Tejpa | |
| Thermal Transfer | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 till 212 °F | |
| 45 lb./tum. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 29 mm |
| Akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| Designad för användning på rostfria rör i tuffa miljöer som massa- och pappersindustrin | |
| 80 Gardner-enheter | |
| 3 till 5 år | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0,003 tum. | |
| 100 ft. | |
| 1,12 tum. | |
| B30C-1125-569-CL |