Läs mer
Brady™ BBP™ Högpresterande polyestertejp
BBP™ Högpresterande polyestertejp (B-569) har låg halogenidhalt och är designad för märkning av rostfria rör, särskilt i tuffa miljöer.
1625.00 SEK - 5140.00 SEK
Specifikationer
Typ av lim Akryl, Permanent, Tryckkänslig
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Se fler specifikationer
Produkter 32
Produktkod Brand Färg Bredd (engelska) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Bredd (engelska) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11776385
Visa dokument
Brady™
117930
Svart 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
11796385
Visa dokument
Brady™
117932
Svart 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11766385
Visa dokument
Brady™
117929
Svart 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11786385
Visa dokument
Brady™
117931
Svart 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11706395
Visa dokument
Brady™
117933
Blått 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11716395
Visa dokument
Brady™
117934
Blått 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11726395
Visa dokument
Brady™
117935
Blått 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11736395
Visa dokument
Brady™
117936
Blått 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11706405
Visa dokument
Brady™
117943
Klart 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11786395
Visa dokument
Brady™
117941
Klart 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11796395
Visa dokument
Brady™
117942
Klart 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11726405
Visa dokument
Brady™
117945
Klart 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11736405
Visa dokument
Brady™
117946
Klart 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11746405
Visa dokument
Brady™
117947
Klart 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11756405
Visa dokument
Brady™
117948
Klart 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11706425
Visa dokument
Brady™
117963
Orange 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11786415
Visa dokument
Brady™
117961
Orange 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11716425
Visa dokument
Brady™
117964
Orange 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11796415
Visa dokument
Brady™
117962
Orange 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11706435
Visa dokument
Brady™
117973
Rött 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11716435
Visa dokument
Brady™
117974
Rött 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11726435
Visa dokument
Brady™
117975
Rött 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11736435
Visa dokument
Brady™
117976
Rött 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11746445
Visa dokument
Brady™
117987
Vitt 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11726445
Visa dokument
Brady™
117985
Vitt 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11736445
Visa dokument
Brady™
117986
Vitt 3 tum
4595.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
11766445
Visa dokument
Brady™
117989
Vitt 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
11756445
Visa dokument
Brady™
117988
Vitt 1,12 tum.
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11776445
Visa dokument
Brady™
117990
Gult 4 tum
5140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11786445
Visa dokument
Brady™
117991
Gult 2,25 tum.
3520.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11796445
Visa dokument
Brady™
117992
Gult 1,125 tum
2435.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11706455
Visa dokument
Brady™
117993
Gult 0,5 tum
1625.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Slitstarka, ultrasläta polyesteretiketter med permanent tryckkänslig akryllim
  • Utomhuskvalitet polyestertejp kan termotransfertryckas
  • Tål milda kemikalier, olja och vatten
  • Gör det möjligt för skrivare med XY-skärare att klippa anpassade former eller flera etiketter ur en enda kontinuerlig rulle
Specifikationer
Specifikationer
Akryl, Permanent, Tryckkänslig
Tejpa
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
3 till 5 år
-40 till 212 °F
45 lb./tum.
100 ft.
Glans
Polyester
Designad för användning på rostfria rör i tuffa miljöer som massa- och pappersindustrin
80 Gardner-enheter
1 rulle
-40 °C till +100 °C
0,003 tum.
30.48 m
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer