Läs mer
Brady™ BBP™ Högpresterande polyestertejp
BBP™ Högpresterande polyestertejp (B-569) har låg halogenidhalt och är designad för märkning av rostfria rör, särskilt i tuffa miljöer.
Brand:  Brady™ 117987
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11746445
  • 3705.00 SEK / Paket med 1
I lager
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Slitstarka, ultrasläta polyesteretiketter med permanent tryckkänslig akryllim
  • Utomhuskvalitet polyestertejp kan termotransfertryckas
  • Tål milda kemikalier, olja och vatten
  • Gör det möjligt för skrivare med XY-skärare att klippa anpassade former eller flera etiketter ur en enda kontinuerlig rulle
Specifica
Specifica
Högpresterande polyestertejp för BBP3x-skrivare
Vitt
Tejpa
Thermal Transfer
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
-40 till 212 °F
45 lb./tum.
0.076 mm
30.48 m
57 mm
Akryl, Permanent, Tryckkänslig
Glans
Polyester
Label Tape
Designad för användning på rostfria rör i tuffa miljöer som massa- och pappersindustrin
80 Gardner-enheter
3 till 5 år
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +100 °C
0,003 tum.
100 ft.
2,25 tum.
B30C-2250-569-WT
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.