Läs mer
Brady™ BBP™ Högpresterande polyestertejp
BBP™ Högpresterande polyestertejp (B-569) har låg halogenidhalt och är designad för märkning av rostfria rör, särskilt i tuffa miljöer.
Brand:  Brady™ 117948
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11756405
  • 1710.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 08-01-2027
Description
  • Slitstarka, ultrasläta polyesteretiketter med permanent tryckkänslig akryllim
  • Utomhuskvalitet polyestertejp kan termotransfertryckas
  • Tål milda kemikalier, olja och vatten
  • Gör det möjligt för skrivare med XY-skärare att klippa anpassade former eller flera etiketter ur en enda kontinuerlig rulle
Specifications
Specifications
Högpresterande polyestertejp för BBP3x-skrivare
Klart
Tejpa
Thermal Transfer
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
-40 till 212 °F
45 lb./tum.
0.076 mm
30.48 m
12.70 mm
Akryl, Permanent, Tryckkänslig
Glans
Polyester
Label Tape
Designad för användning på rostfria rör i tuffa miljöer som massa- och pappersindustrin
80 Gardner-enheter
3 till 5 år
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +100 °C
0,003 tum.
100 ft.
0,5 tum
B30C-500-569-GN