Läs mer
Brady™ Vinyltejp inomhus/utomhus för B30-skrivare
Slitstark, lågkrympande inomhus-/utomhusvinyltejp med mycket aggressivt lim.
Brand:  Brady™ 141999
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11736495
  • 4815.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Anpassar sig efter oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor.
  • Fäster på svåra energiföremål med låg yta.
  • Kan appliceras vid kalla temperaturer.
  • Längd: 30,5 m (100 fot) per rulle.
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Inomhus/Utomhus vinyltejp för Brady B30 skrivare
Hold (Håll)
Glans
Termisk överföring
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
-40 °F till +179,6 °F
0,004 tum.
30 meter x 10 tum (30,48 m x 10,16 cm)
30.48 m
10,16 cm
RoHS 2002/95/EG
Permanent akryl, Permanent
Klart
Vinyl
Label Tape
Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
50 Gardner-enheter
8 till 10 år
Rektangel
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
100 ft.
4 tum
B30C-4000-595-CL