Läs mer
Brady™ Vinyltejp inomhus/utomhus för B30-skrivare
Slitstark, lågkrympande inomhus-/utomhusvinyltejp med mycket aggressivt lim.
1340.00 SEK - 4815.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Beskrivning | Inomhus/Utomhus vinyltejp för Brady B30 skrivare |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11786635
|
Brady™
142032 |
Gult | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11796635
|
Brady™
142033 |
Gult | 3 tum |
4285.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716645
|
Brady™
142035 |
Gult | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11706645
|
Brady™
B30C-2250-595-YL |
Gult | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726645
|
Brady™
142036 |
Gult | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11776635
|
Brady™
142031 |
Vitt | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746635
|
Brady™
B30C-3000-595-WT |
Vitt | 3 tum |
4285.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756635
|
Brady™
B30C-2250-595-WT |
Vitt | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11766635
|
Brady™
B30C-1125-595-WT |
Vitt | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11706635
|
Brady™
B30C-2250-595-RD |
Rött | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726635
|
Brady™
142026 |
Rött | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736635
|
Brady™
B30C-4000-595-WT |
Vitt | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716635
|
Brady™
142025 |
Rött | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11796625
|
Brady™
B30C-4000-595-RD |
Rött | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746625
|
Brady™
142018 |
Orange | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726625
|
Brady™
B30C-2250-595-OR |
Orange | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736625
|
Brady™
142017 |
Orange | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716625
|
Brady™
142015 |
Orange | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11706625
|
Brady™
142014 |
Grå | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11786615
|
Brady™
B30C-2250-595-GY |
Grå | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11796615
|
Brady™
B30C-1125-595-GY |
Grå | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11776615
|
Brady™
142011 |
Grå | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756615
|
Brady™
142009 |
Klart | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746615
|
Brady™
142008 |
Klart | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746495
|
Brady™
142000 |
Klart | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736615
|
Brady™
142007 |
Klart | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11766615
|
Brady™
142010 |
Klart | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736495
|
Brady™
141999 |
Klart | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11766495
|
Brady™
142002 |
Klart | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 19-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756495
|
Brady™
142001 |
Klart | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11786485
|
Brady™
141994 |
Blått | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746485
|
Brady™
141990 |
Svart | 0,5 tum |
1340.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11766485
|
Brady™
141992 |
Blått | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716485
|
Brady™
141987 |
Svart | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756485
|
Brady™
141991 |
Blått | 4 tum |
4815.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726485
|
Brady™
141988 |
Svart | 2,25 tum. |
3215.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736485
|
Brady™
141989 |
Svart | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11776485
|
Brady™
141993 |
Blått | 1,125 tum |
2140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 22-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Anpassar sig efter oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor.
- Fäster på svåra energiföremål med låg yta.
- Kan appliceras vid kalla temperaturer.
- Längd: 30,5 m (100 fot) per rulle.
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Inomhus/Utomhus vinyltejp för Brady B30 skrivare | |
| Hold (Håll) | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 °F till +179,6 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 100 ft. |
| RoHS 2002/95/EG | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Glans | |
| Termisk överföring | |
| Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter | |
| 50 Gardner-enheter | |
| 8 till 10 år | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 30.48 m |