Läs mer
Brady™ Vinyltejp inomhus/utomhus för B30-skrivare
Slitstark, lågkrympande inomhus-/utomhusvinyltejp med mycket aggressivt lim.
Brand: Brady™ 142018
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Anpassar sig efter oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor.
- Fäster på svåra energiföremål med låg yta.
- Kan appliceras vid kalla temperaturer.
- Längd: 30,5 m (100 fot) per rulle.
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Inomhus/Utomhus vinyltejp för Brady B30 skrivare | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 °F till +179,6 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 30 meter x 0,5 tum (30,48 m x 1,27 cm) | |
| 30.48 m | |
| 12,70 mm |
| RoHS 2002/95/EG | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Orange | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Färgad etiketttejp | |
| Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter | |
| 50 Gardner-enheter | |
| 8 till 10 år | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 0,5 tum | |
| 142018 |