Läs mer
Brady™ Vinyltejp inomhus/utomhus för B30-skrivare
Slitstark, lågkrympande inomhus-/utomhusvinyltejp med mycket aggressivt lim.
Brand:  Brady™ B30C-2250-595-WT
2901.54 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11756635
  • 3215.00 SEK / Paket med 1
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Beskrivning
  • Anpassar sig efter oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor.
  • Fäster på svåra energiföremål med låg yta.
  • Kan appliceras vid kalla temperaturer.
  • Längd: 30,5 m (100 fot) per rulle.
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Inomhus/Utomhus vinyltejp för Brady B30 skrivare
Hold (Håll)
Glans
Termisk överföring
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
100 ft.
2,25 tum.
B30C-2250-595-WT
RoHS 2002/95/EG
Permanent akryl, Permanent
Vitt
Självlaminerande vinyl
Färgad etiketttejp
Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
50 Gardner-enheter
8 till 10 år
Rektangel
-40 °F till +179,6 °F
0,004 tum.
30 meter x 6,8 cm. (30,48 m x 5,72 cm)
30.48 m
5,72 cm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Kampanjkod: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Tillämpa kampanj och lägga till...
Promo
Utgår: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Kampanjkod: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Tillämpa kampanj och lägga till...