Läs mer
Brady™ Vinyltejp inomhus/utomhus för B30-skrivare
Slitstark, lågkrympande inomhus-/utomhusvinyltejp med mycket aggressivt lim.
Brand:  Brady™ 142002
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11766495
  • 1340.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 19-11-2026
Beskrivning
  • Anpassar sig efter oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor.
  • Fäster på svåra energiföremål med låg yta.
  • Kan appliceras vid kalla temperaturer.
  • Längd: 30,5 m (100 fot) per rulle.
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Inomhus/Utomhus vinyltejp för Brady B30 skrivare
Hold (Håll)
Glans
Termisk överföring
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
100 ft.
0,5 tum
B30C-500-595-CL
RoHS 2002/95/EG
Permanent akryl, Permanent
Klart
Vinyl
Label Tape
Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
50 Gardner-enheter
8 till 10 år
Rektangel
-40 °F till +179,6 °F
0,004 tum.
30 meter x 0,5 tum (30,48 m x 1,27 cm)
30.48 m
12,70 mm