Learn More
Brady™ BBP™ Utskrivbar magnettejp
Magnetisk försörjning idealisk för applikationer som kräver frekvent ompositionering, såsom 5S och magra lageretiketter
Brand: Brady™ 117918
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Icke-vidhäftande magnetiskt material som kan tryckas direkt på
- Enkel och snabb borttagning och ompositionering
- Finns i vitt eller gult
- Längd: 7,62 m (25 fot)
- Servicetemp.: 18° till 70 °C (0° till 158 °F)
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus: 3 till 5 år
Specifications
| Utskrivbar magnettejp för BBP3x-skrivare | |
| Gult | |
| För applikationer som kräver frekvent ompositionering, såsom 5S och magra lageretiketter | |
| 60 till 70 Gardner-enheter | |
| 3 till 5 år | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -18 °C till +70 °C | |
| 0.457 mm | |
| 25 ft. | |
| 4,25 tum | |
| B30C-4250-509-YL |
| Icke vidhäftande | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| 0 till 158 °F | |
| 0,018 tum. | |
| 25 fot x 4,25 tum (7,62 m x 10,8 cm) | |
| 7.62 m | |
| 10.8 cm |