Läs mer
Brady™ BBP™ Utskrivbar magnettejp
Magnetisk försörjning idealisk för applikationer som kräver frekvent ompositionering, såsom 5S och magra lageretiketter
2030.00 SEK - 2710.00 SEK
Specifikationer
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
|---|---|
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | För applikationer som kräver frekvent ompositionering, såsom 5S och magra lageretiketter |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Glans | 60 till 70 Gardner-enheter |
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11766375
|
Brady™
117916 |
Vitt | 4,25 tum |
2710.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11786375
|
Brady™
117918 |
Gult | 4,25 tum |
2710.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11776375
|
Brady™
117917 |
Vitt | 2,5 tum |
2030.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11796375
|
Brady™
117919 |
Gult | 2,5 tum |
2030.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Icke-vidhäftande magnetiskt material som kan tryckas direkt på
- Enkel och snabb borttagning och ompositionering
- Finns i vitt eller gult
- Längd: 7,62 m (25 fot)
- Servicetemp.: 18° till 70 °C (0° till 158 °F)
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus: 3 till 5 år
Specifikationer
| Icke vidhäftande | |
| För applikationer som kräver frekvent ompositionering, såsom 5S och magra lageretiketter | |
| 60 till 70 Gardner-enheter | |
| 1 rulle | |
| -18 °C till +70 °C | |
| 25 ft. |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 3 till 5 år | |
| 0 till 158 °F | |
| 0,018 tum. | |
| 7.62 m |