Läs mer
Brady™ BBP™ Repositionell vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) är ett hållbart, flexibelt, högblankt material idealiskt för inomhusmärkning där frekvent ompositionering krävs.
Brand:  Brady™ 118005
1933.25 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11726465
  • 2185.00 SEK / Paket med 1
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Beskrivning
  • Speciellt aggressivt lim förblir på plats men tar bort rent utan att lämna limrester vilket gör det idealiskt för applikationer som 5S och inventering
  • Vinylfilm kan tryckas med termotransfer
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 5 år
  • Drifttemperatur på -40 °till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
Specifikationer
Specifikationer
Flyttbar vinyltejp för BBP3x-skrivare
Vitt
Filma
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
5 år
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +82 °C
0.127 mm
30.48 m
29 mm
Akryl, Flytbar, Tryckkänslig
Glans
Självlaminerande vinyl
Idealisk för tillfälliga, avtagbara och flyttbara etiketter, som 5S och mager inventeringsetikett
1
1 rulle
-40 till 180 °F
0,005 tum.
100 ft.
1,12 tum.
B30C-1125-581-WT
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Promo Code: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Promo Code: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Applying Promo and Adding