Läs mer
Brady™ BBP™ Repositionell vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) är ett hållbart, flexibelt, högblankt material idealiskt för inomhusmärkning där frekvent ompositionering krävs.
1370.00 SEK - 4915.00 SEK
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl, Flytbar, Tryckkänslig |
|---|---|
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Filma |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11706465
|
Brady™
118003 |
Vitt | 4 tum |
4915.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716465
|
Brady™
118004 |
Vitt | 2,25 tum. |
3280.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736465
|
Brady™
118006 |
Vitt | 0,5 tum |
1370.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 04-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756465
|
Brady™
118008 |
Gult | 2,25 tum. |
3280.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726465
|
Brady™
118005 |
Vitt | 1,12 tum. |
2185.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11766465
|
Brady™
118009 |
Gult | 1,12 tum. |
2185.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746465
|
Brady™
118007 |
Gult | 4 tum |
4915.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11776465
|
Brady™
118010 |
Gult | 0,5 tum |
1370.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 04-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Speciellt aggressivt lim förblir på plats men tar bort rent utan att lämna limrester vilket gör det idealiskt för applikationer som 5S och inventering
- Vinylfilm kan tryckas med termotransfer
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 5 år
- Drifttemperatur på -40 °till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
Specifikationer
| Akryl, Flytbar, Tryckkänslig | |
| Filma | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 rulle | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 100 ft. |
| Glans | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Idealisk för tillfälliga, avtagbara och flyttbara etiketter, som 5S och mager inventeringsetikett | |
| 5 år | |
| -40 till 180 °F | |
| 0,005 tum. | |
| 30.48 m |