Läs mer
Brady™ BBP™ Repositionell vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) är ett hållbart, flexibelt, högblankt material idealiskt för inomhusmärkning där frekvent ompositionering krävs.
Brand: Brady™ 118008
2408.72 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Speciellt aggressivt lim förblir på plats men tar bort rent utan att lämna limrester vilket gör det idealiskt för applikationer som 5S och inventering
- Vinylfilm kan tryckas med termotransfer
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 5 år
- Drifttemperatur på -40 °till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
Specifikationer
| Akryl, Flytbar, Tryckkänslig | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Idealisk för tillfälliga, avtagbara och flyttbara etiketter, som 5S och mager inventeringsetikett | |
| 5 år | |
| -40 till 180 °F | |
| 0,005 tum. | |
| 30.48 m | |
| B30C-2250-581-YL |
| Gult | |
| Filma | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 rulle | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 100 ft. | |
| 2,25 tum. |