Läs mer
Brady™ BBP™ Repositionell vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) är ett hållbart, flexibelt, högblankt material idealiskt för inomhusmärkning där frekvent ompositionering krävs.
Brand:  Brady™ 118010
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11776465
  • 1370.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 04-12-2026
Beskrivning
  • Speciellt aggressivt lim förblir på plats men tar bort rent utan att lämna limrester vilket gör det idealiskt för applikationer som 5S och inventering
  • Vinylfilm kan tryckas med termotransfer
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 5 år
  • Drifttemperatur på -40 °till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
Specifikationer
Specifikationer
Flyttbar vinyltejp för BBP3x-skrivare
Gult
Filma
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
5 år
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +82 °C
0.127 mm
30.48 m
12.50 mm
Akryl, Flytbar, Tryckkänslig
Glans
Vinyl
Idealisk för tillfälliga, avtagbara och flyttbara etiketter, som 5S och mager inventeringsetikett
1
1 rulle
-40 till 180 °F
0,005 tum.
100 ft.
0,5 tum
B30C-500-581-YL