Läs mer
Brady™ BBP™ Retro reflekterande tejp
Mycket reflekterande identifiering som lyser tillbaka starkt när den träffas av ljus
Brand:  Brady™ 117994
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11716455
  • 5095.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 28-10-2026
Beskrivning
  • Idealisk för märkning av utomhusbruksstolpar och piedestaler, arbetsplatsutrustning och takutrustning
  • Rekommenderat svagt ljus eller dåliga väderförhållanden
  • Finns i flera färger
Specifikationer
Specifikationer
Retro reflekterande tejp för BBP3x-skrivare
Orange
Tejpa
För märkning av utomhusbruksstolpar och piedestaler, arbetsplatsutrustning, takutrustning
100 Gardner-enheter
4 till 6 år
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C till +70 °C
0,0055 tum.
50 ft.
4 tum
B30C-4000-584-OR
Akryl, Tryckkänslig
Glans, reflekterande
Polyester
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
1
1 rulle
-40 till 158 °F
10 lb./tum.
0.14 mm
15.24 m
101.60 mm