Läs mer
Brady™ BBP™ Retro reflekterande tejp
Mycket reflekterande identifiering som lyser tillbaka starkt när den träffas av ljus
2265.00 SEK - 5095.00 SEK
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl, Tryckkänslig |
|---|---|
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | För märkning av utomhusbruksstolpar och piedestaler, arbetsplatsutrustning, takutrustning |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11746455
|
Brady™
117997 |
Silver | 4 tum |
5095.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716455
|
Brady™
117994 |
Orange | 4 tum |
5095.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736455
|
Brady™
117996 |
Orange | 1,125 tum |
2265.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726455
|
Brady™
117995 |
Orange | 2,25 tum. |
3380.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11766455
|
Brady™
117999 |
Silver | 1,125 tum |
2265.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756455
|
Brady™
117998 |
Silver | 2,25 tum. |
3380.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11776455
|
Brady™
118000 |
Gult | 4 tum |
5095.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11786455
|
Brady™
118001 |
Gult | 2,25 tum. |
3380.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11796455
|
Brady™
118002 |
Gult | 1,12 tum. |
2265.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Idealisk för märkning av utomhusbruksstolpar och piedestaler, arbetsplatsutrustning och takutrustning
- Rekommenderat svagt ljus eller dåliga väderförhållanden
- Finns i flera färger
Specifikationer
| Akryl, Tryckkänslig | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 4 till 6 år | |
| -40 till 158 °F | |
| 0,0055 tum. | |
| 15.24 m |
| Tejpa | |
| För märkning av utomhusbruksstolpar och piedestaler, arbetsplatsutrustning, takutrustning | |
| 100 Gardner-enheter | |
| 1 rulle | |
| -40 °C till +70 °C | |
| 50 ft. |