Läs mer
Brady™ BBP™ Temperaturetikett Lager
BBP™ Cold Temperature Label Stock (B-549) är en flexibel, formstabil, tryckkänslig polyestertejp perfekt för användning i alla kyllager, kylar eller frysar.
Brand: Brady™ 117860
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Speciallim kan appliceras på extremt kalla ytor (-10 °F) och tål temperaturer så låga som -40 °F
- Tejpen kan tryckas med termotransfer
- Tål milda kemikalier, olja och vatten
- Gör det möjligt för skrivare med XY-skärare att klippa anpassade former eller flera etiketter ur en enda kontinuerlig rulle
Specifikationer
| Appliceringstejp för kall temperatur för BBP3x-skrivare | |
| Vitt | |
| Märka | |
| Thermal Transfer | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 till 212 °F | |
| 35 lb./tum. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 101 mm |
| Akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| För allmän identifiering, idealisk för kyllager, kylar, frysar och kortvarig vinter utomhusbruk | |
| 20 Gardner-enheter | |
| Upp till 1 år | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0,003 tum. | |
| 100 ft. | |
| 4 tum | |
| B30C-4000-549-WT |