Läs mer
Brady™ BBP™ Temperaturetikett Lager
BBP™ Cold Temperature Label Stock (B-549) är en flexibel, formstabil, tryckkänslig polyestertejp perfekt för användning i alla kyllager, kylar eller frysar.
2435.00 SEK - 5410.00 SEK
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl, Permanent, Tryckkänslig |
|---|---|
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Bredd (engelska) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11706375
|
Brady™
117860 |
Vitt | 4 tum |
5410.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 17-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11716375
|
Brady™
117861 |
Vitt | 2,25 tum. |
3705.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11726375
|
Brady™
117862 |
Vitt | 1,12 tum. |
2565.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11736375
|
Brady™
117863 |
Gult | 4 tum |
5410.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11746375
|
Brady™
117864 |
Gult | 2,25 tum. |
3705.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
11756375
|
Brady™
117865 |
Gult | 1,12 tum. |
2435.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Speciallim kan appliceras på extremt kalla ytor (-10 °F) och tål temperaturer så låga som -40 °F
- Tejpen kan tryckas med termotransfer
- Tål milda kemikalier, olja och vatten
- Servicetemperatur på -40 °till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
Specifikationer
| Akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
| Märka | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| Upp till 1 år | |
| -40 till 212 °F | |
| 35 lb./tum. | |
| 100 ft. |
| Glans | |
| Polyester | |
| För allmän identifiering, idealisk för kyllager, kylar, frysar och kortvarig vinter utomhusbruk | |
| 20 Gardner-enheter | |
| 1 rulle | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0,003 tum. | |
| 30.48 m |