Läs mer
Brady™ BBP™ Temperaturetikett Lager
BBP™ Cold Temperature Label Stock (B-549) är en flexibel, formstabil, tryckkänslig polyestertejp perfekt för användning i alla kyllager, kylar eller frysar.
Brand:  Brady™ 117865
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11756375
  • 2435.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 15-12-2026
Beskrivning
  • Speciallim kan appliceras på extremt kalla ytor (-10 °F) och tål temperaturer så låga som -40 °F
  • Tejpen kan tryckas med termotransfer
  • Tål milda kemikalier, olja och vatten
  • Servicetemperatur på -40 °till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
Specifikationer
Specifikationer
Akryl, Permanent, Tryckkänslig
Glans
Polyester
Label Tape
För allmän identifiering, idealisk för kyllager, kylar, frysar och kortvarig vinter utomhusbruk
20 Gardner-enheter
1 rulle
-40 °C till +100 °C
0,003 tum.
30.48 m
B30C-1125-549-YL
Gult
Märka
Thermal Transfer
Icke-steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Upp till 1 år
-40 till 212 °F
35 lb./tum.
100 ft.
1,12 tum.