Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Permanenta vinylband
Låt etiketterna fastna och sitta kvar på ytor med hög struktur
Brand: Brady™ 113111
Beskrivning
Lätt att fästa på svåra låg-ytor som PVC-rör, blåsgjutna utrustningsväskor, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
- B-595 vinylfilm med permanent lim
- Ge 5 års utomhushållbarhet
- Finns i vitt och gult
Uppfyllande
Överensstämmer med RoHS-direktivet
Specifikationer
| RoHS | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning, lagermärkning | |
| 60 Gardner-enheter | |
| 5 år | |
| -40 °F till +180 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 30,48 m x 57,15 mm (100 fot x 2,25 tum) | |
| 30 m | |
| 57 mm | |
| GLOBALMARK VINYL B595 VIT 57MM |
| Akryl, Permanent | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| GlobalMark™ Skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 2,25 tum. | |
| 30.48 m |