Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Permanenta vinylband
Låt etiketterna fastna och sitta kvar på ytor med hög struktur
5020.00 SEK - 7570.00 SEK
Specifications
Certifikat och efterlevnad RoHS
Typ av lim Akryl, Permanent
Avsluta Gloss
Formatera Kontinuerligt
Material Självlaminerande vinyl
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Färg Mått (L x B) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Färg Mått (L x B) Price Quantity & Availability  
17649515
View Documents
Brady™
113114
Gult 30,48 m x 101,6 mm (100 fot x 4 tum)
7570.00 SEK
1 rullar
View alternative products
Save Up to 
»
I lager
Add to basket
 Begränsad artikel
12783557
View Documents
Brady™
113109
Vitt 30,48 m x 101,6 mm (100 fot x 4 tum)
7570.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
Save Up to 
»
I lager
Add to basket
15181679
View Documents
Brady™
113111
Vitt 30,48 m x 57,15 mm (100 fot x 2,25 tum)
5020.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
Save Up to 
»
I lager
Add to basket
Description
Description
Lätt att fästa på svåra låg-ytor som PVC-rör, blåsgjutna utrustningsväskor, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
  • B-595 vinylfilm med permanent lim
  • Ge 5 års utomhushållbarhet
  • Finns i vitt och gult
Compliance
Överensstämmer med RoHS-direktivet
Specifications
Specifications
RoHS
Gloss
Självlaminerande vinyl
Icke-steril
GlobalMark™ Skrivare
1
1 rulle
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
30.48 m
Akryl, Permanent
Kontinuerligt
Termisk överföring
Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning, lagermärkning
60 Gardner-enheter
5 år
-40 °F till +180 °F
0,004 tum.
100 ft.