Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Permanenta vinylband
Låt etiketterna fastna och sitta kvar på ytor med hög struktur
Brand:  Brady™ 113114
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17649515
  • 7570.00 SEK / 1 rullar
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
Lätt att fästa på svåra låg-ytor som PVC-rör, blåsgjutna utrustningsväskor, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
  • B-595 vinylfilm med permanent lim
  • Ge 5 års utomhushållbarhet
  • Finns i vitt och gult
Uppfyllande
Överensstämmer med RoHS-direktivet
Specifikationer
Specifikationer
RoHS
Gult
Kontinuerligt
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning, lagermärkning
60 Gardner-enheter
5 år
-40 °F till +180 °F
0,004 tum.
30,48 m x 101,6 mm (100 fot x 4 tum)
30.48 m
101.60 mm
GLOBALMARK VINYL B595 GUL 100MM
Akryl, Permanent
Gloss
Självlaminerande vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
GlobalMark™ Skrivare
1
1 rulle
-40 °C till +82 °C
0.102 mm
100 ft.
4 tum
30.48 m