Läs mer
Brady™ Etiketter för stationära laserskrivare
Etiketter för stationära laserskrivare idealiska för märkskyltar, identifiering av tillgångar och märkningstillämpningar för allmänna ändamål.
Brand:  Brady™ 029683
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10478032
  • 6280.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Hållbara, kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga etiketter för användning med en mängd olika laserskrivare.
  • Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda.
  • Tål extrema laboratoriemiljöer.
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Vitt
Matte
Nylon Trasa
Laser
Icke-steril
Laserskrivare
Paket med 60 ark
-40 °C
2500-pack
1,437 x 1 tum. (L x B)
-40 °C till +90 °C
0.165 mm
1,437 tum
25.40 mm
1,44 tum
36.50 mm
Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Akryl, Permanent
Leverans
Märka
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Laboratorieidentifiering, panelidentifiering, tråd- och kabelmärkning
27.94 mm
7
2520-etiketter/paket
Rektangel
-40 °F till +194 °F
6,5 mil
1,437 x 1 tum (36,5 x 25,4 mm)
1 tum
1,437 tum.
3.64 cm
LAT-39-799-2.5