Läs mer
Brady™ Etiketter för stationära laserskrivare
Etiketter för stationära laserskrivare idealiska för märkskyltar, identifiering av tillgångar och märkningstillämpningar för allmänna ändamål.
1280.00 SEK - 6280.00 SEK
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Avsluta Matte
Formatera Märka
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Färg Material Kvantitet Storlek Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Färg Material Kvantitet Storlek Price Quantity & Availability  
11553584
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
029727
Vitt Polyester 10 000-pack 0,25 x 1,875 tum. (L x B)
5980.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beräknad leverans: 17-11-2026
Add to basket
10734623
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
LAT-58-361-1
Genomskinligt Polyester 1000-pack 2,625 x 1 tum. (L x B)
2900.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beräknad leverans: 17-11-2026
Add to basket
10478032
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
029683
Vitt Nylon Trasa 2500-pack 1,437 x 1 tum. (L x B)
6280.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
I lager
Add to basket
10531143
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
089404
Genomskinligt Polyester 2500-pack 2,625 x 0,6 tum. (L x B)
4350.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
I lager
Add to basket
10407272
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
089405
Vitt Nylon Trasa 2500-pack 0,375 tum dia.
1280.00 SEK
Paket med 1
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beräknad leverans: 15-12-2026
Add to basket
Description
Description
  • Hållbara, kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga etiketter för användning med en mängd olika laserskrivare.
  • Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda.
  • Tål extrema laboratoriemiljöer.
Specifications
Specifications
Autoklaveringsbar
Akryl, Permanent
Märka
Icke-steril
LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Matte
Laser