Läs mer
Brady™ Etiketter för stationära laserskrivare
Etiketter för stationära laserskrivare idealiska för märkskyltar, identifiering av tillgångar och märkningstillämpningar för allmänna ändamål.
Brand:  Brady™ 089404
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10531143
  • 4350.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Hållbara, kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga etiketter för användning med en mängd olika laserskrivare.
  • Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda.
  • Tål extrema laboratoriemiljöer.
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Genomskinligt
Matte
Polyester
Laser
Icke-steril
Laserskrivare
Paket med 56 ark
-70 °C
2500-pack
2,625 x 0,6 tum. (L x B)
-70 °C till +110 °C
0.051 mm
2,625 tum
15.24 mm
1 tum
25.40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Akryl, Permanent
Leverans
Märka
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Frysar, flytande kväve, autoklaver, varmvattenbad, laboratoriemärkning och identifiering
68.58 mm
3
2544-etiketter/paket
Rektangel
-94 °F till +230 °F
2 mil
2,625 x 0,6 tum (66,68 x 15,24 mm)
0,6 tum
2,625 tum.
6.66 cm
LAT-59-361-2.5