Läs mer
Brady™ Etiketter för stationära laserskrivare
Etiketter för stationära laserskrivare idealiska för märkskyltar, identifiering av tillgångar och märkningstillämpningar för allmänna ändamål.
Brand:  Brady™ LAT-58-361-1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10734623
  • 2900.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 17-11-2026
Beskrivning
  • Hållbara, kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga etiketter för användning med en mängd olika laserskrivare.
  • Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda.
  • Tål extrema laboratoriemiljöer.
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Genomskinligt
Matte
Polyester
Laser
Icke-steril
Laserskrivare
Paket med 48 ark
-70 °C
1000-pack
2,625 x 1 tum. (L x B)
-70 °C till +110 °C
0.051 mm
2,625 tum
25.40 mm
1 tum
25.40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Akryl, Permanent
Leverans
Märka
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Frysar, flytande kväve, autoklaver, varmvattenbad, laboratoriemärkning och identifiering
27.94 mm
7
1008 etiketter/paket
Rektangel
-94 °F till +230 °F
2 mil
2,625 x 1 tum (66,68 x 25,4 mm)
1 tum
2,625 tum.
66.67 mm
LAT-58-361-1