Läs mer
Brady™ Etiketter för stationära laserskrivare
Etiketter för stationära laserskrivare idealiska för märkskyltar, identifiering av tillgångar och märkningstillämpningar för allmänna ändamål.
Brand:  Brady™ 029727
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11553584
  • 5980.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 17-11-2026
Beskrivning
  • Hållbara, kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga etiketter för användning med en mängd olika laserskrivare.
  • Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda.
  • Tål extrema laboratoriemiljöer.
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Vitt
Matte
Polyester
Laser
Icke-steril
Laserskrivare
Paket med 65 ark
-40 °C
10 000-pack
0,25 x 1,875 tum. (L x B)
-40 °C till +130 °C
0.094 mm
0,25 tum
47.63 mm
0,25 tum
47.63 mm
UL erkänd, CSA accepterad
Akryl, Permanent
Leverans
Märka
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Kretskort och komponent-ID, Laboratorieidentifikation, Genomgående hål-topp, Brunnsplatta
50.8 mm
4
10140 etiketter/paket
Rektangel
-40 °F till +266 °F
3,5 mil
0,25 x 1,875 tum (6,35 x 47,63 mm)
1,87 tum.
0,25 tum
6.35 mm
LAT-10-747-10