Learn More
Brady™ Labels for Desktop Laser Printers
Labels for Desktop Laser Printers ideal for rating plates, asset identification, and general purpose labeling applications.
Brand: Brady™ 029727
Description
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels for use with a variety of laser printers.
- High resolution, good solvent and smudge resistance, moderate to high temperature performance.
- Withstand extreme laboratory environments.
Specifications
| Autoclavable | |
| LaserTab Laser Printable Labels | |
| White | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Laser | |
| Non-sterile | |
| Laser printer | |
| Pack of 65 Sheets | |
| -40°C | |
| 10,000 Pk. | |
| 0.25 x 1.875 in. (L x W) | |
| -40°C to +130°C | |
| 0.094 mm | |
| 0.25 in. | |
| 47.63 mm | |
| 0.25 in. | |
| 47.63 mm |
| UL Recognised, CSA Accepted | |
| Acrylic, Permanent | |
| Consignment | |
| Label | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Circuit Board and Component ID, Laboratory Identification, Through Hole-top, Well Plate | |
| 50.8 mm | |
| 4 | |
| 10140 Labels/Pack | |
| Rectangle | |
| -40°F to +266°F | |
| 3.5 mil | |
| 0.25 x 1.875 in. (6.35 x 47.63 mm) | |
| 1.87 in. | |
| 0.25 in. | |
| 6.35 mm | |
| LAT-10-747-10 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.