Läs mer
Brady™ BradyGlo™ Glow-in-the-Dark etiketttejp för M7-skrivare
BradyGlo™ Etiketterna är gjorda av en glöd-i-mörkret, tryckkänslig polyester.
Brand: Brady™ 173462
2707.50 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Idealisk för användning i utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och släckare och riktningssystem för utrymnings- eller utrymningsvägar
- Fotoluminescerande material laddas på 5 minuter vid 1000 Lux för 10+ timmars glödtid
- Servicetemperaturintervall från -40 °F till 176 °F
- B-582 är ett giftfritt, icke-radioaktivt, explosionssäkert material
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Fluorescerande grön | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Ut- och utfartsmärkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.2 mm | |
| 75 ft. | |
| 2 tum | |
| BM7C-2000-582 |
| ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Del 2 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,008 tum. | |
| 75 fot x 2 tum | |
| 22.86 m | |
| 50.8 mm |