Läs mer
Brady™ BradyGlo™ Glow-in-the-Dark etiketttejp för M7-skrivare
BradyGlo™ Etiketterna är gjorda av en glöd-i-mörkret, tryckkänslig polyester.
1875.00 SEK - 3000.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Del 2 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Fluorescerande grön |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17819064
|
Brady™
173457 |
75 fot x 1 tum |
1875.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
17858924
|
Brady™
173462 |
75 fot x 2 tum |
3000.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Idealisk för användning i utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och släckare och riktningssystem för utrymnings- eller utrymningsvägar
- Fotoluminescerande material laddas på 5 minuter vid 1000 Lux för 10+ timmars glödtid
- Servicetemperaturintervall från -40 °F till 176 °F
- B-582 är ett giftfritt, icke-radioaktivt, explosionssäkert material
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Fluorescerande grön | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Ut- och utfartsmärkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.2 mm | |
| 22.86 m |
| ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Del 2 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,008 tum. | |
| 75 ft. |