Läs mer
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga polyesteretiketter är för användning med BradyJet™ J2000 och är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150031
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16110511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Tillverkad av polyester för allmänt bruk inomhus
  • Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
  • Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
  • Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
  • Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
  • Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
Specifikationer
Akryl, Permanent
Vitt
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning, märkning av låsmärkningar, GHS- och kemikalieetiketter, bågblixtetiketter
1
1 etikett/väska
-40 °C till +60 °C
0.119 mm
100 ft.
2,25 tum
1,88 tum
Hold (Håll)
Matte
Polyester
Ink Jet
Icke-steril
BradyJet™ J2000 skrivare
-40 °C
-40 °F till +140 °F
0,0047 tum
30 meter x 6,8 cm.
30.48 m
57.15 mm
J20C-2250-2569