Läs mer
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga polyesteretiketter är för användning med BradyJet™ J2000 och är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
2355.00 SEK - 4500.00 SEK
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
|---|---|
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16190501
|
Brady™
150021 |
30 meter x 1,125 tum |
2355.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 04-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
16110511
|
Brady™
150031 |
30 meter x 6,8 cm. | |||||||
|
16150511
|
Brady™
150009 |
30 meter x 10 tum |
4500.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 04-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Tillverkad av polyester för allmänt bruk inomhus
- Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
- Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
- Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
- Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
- Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
| Akryl, Permanent | |
| Vitt | |
| Rulla | |
| Ink Jet | |
| Rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning, märkning av låsmärkningar, GHS- och kemikalieetiketter, bågblixtetiketter | |
| 1 | |
| 1 etikett/väska | |
| -40 °C till +60 °C | |
| 0.119 mm | |
| 30.48 m |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| BradyJet™ J2000 skrivare | |
| -40 °C | |
| -40 °F till +140 °F | |
| 0,0047 tum | |
| 100 ft. | |
| 1,88 tum |