Läs mer
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga polyesteretiketter är för användning med BradyJet™ J2000 och är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150009
4061.25 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16150511
  • 4500.00 SEK / Paket med 1
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Beskrivning
  • Tillverkad av polyester för allmänt bruk inomhus
  • Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
  • Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
  • Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
  • Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
  • Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
Specifikationer
Akryl, Permanent
Vitt
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning, märkning av låsmärkningar, GHS- och kemikalieetiketter, bågblixtetiketter
1
1 etikett/väska
-40 °C till +60 °C
0.119 mm
100 ft.
4 tum
1,88 tum
Hold (Håll)
Matte
Polyester
Ink Jet
Icke-steril
BradyJet™ J2000 skrivare
-40 °C
-40 °F till +140 °F
0,0047 tum
30 meter x 10 tum
30.48 m
101.60 mm
J20C-4000-2569
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Promo Code: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Promo Code: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Applying Promo and Adding