Läs mer
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga vinyletiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga vinyletiketter är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
Brand: Brady™ 150010
1800.49 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Tillverkad av vinyl för allmänt bruk inomhus
- Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
- Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
- Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
- Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
- Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
| Akryl, Permanent | |
| Vitt | |
| Rulla | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning, märkning av låsmärkningar, GHS- och kemikalieetiketter, bågblixtetiketter | |
| 1 | |
| 1 band/påse | |
| -40 °C till +60 °C | |
| 0.135 mm | |
| 100 ft. | |
| 1,125 tum | |
| 1,88 tum ID |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Vinyl | |
| Ink Jet | |
| Icke-steril | |
| BradyJet™ J2000 skrivare | |
| -40 °C | |
| -40 °F till +140 °F | |
| 0,0053 tum | |
| 30 meter x 1,125 tum | |
| 30.48 m | |
| 28.58 mm | |
| J20C-1125-2595 |