Läs mer
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga vinyletiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga vinyletiketter är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
1995.00 SEK - 4065.00 SEK
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
|---|---|
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16100511
|
Brady™
150010 |
30 meter x 1,125 tum |
1995.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 23-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
16120511
|
Brady™
150014 |
30 meter x 6,8 cm. |
4477.62 SEK 2939.62 SEK / Paket med 1 Save 1538.00 SEK 34% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
16160511
|
Brady™
150017 |
30 meter x 1,0 tum |
4065.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Tillverkad av vinyl för allmänt bruk inomhus
- Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
- Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
- Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
- Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
- Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
| Akryl, Permanent | |
| Vitt | |
| Rulla | |
| Ink Jet | |
| Rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning, märkning av låsmärkningar, GHS- och kemikalieetiketter, bågblixtetiketter | |
| 1 | |
| -40 °F till +140 °F | |
| 0,0053 tum | |
| 100 ft. | |
| 1,88 tum ID |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Vinyl | |
| Icke-steril | |
| BradyJet™ J2000 skrivare | |
| -40 °C | |
| -40 °C till +60 °C | |
| 0.135 mm | |
| 30.48 m |